Drukuj
Chlorek strontu heksahydrat, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07865.0250 1.07865.1000 1.07865.9050
1.07865.0250EA 352 PLN
1.07865.0250 1.07865.1000 1.07865.9050
Chlorek strontu heksahydrat, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Chlorek strontu heksahydrat
Formuła: SrCl₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 61 °C
Gęstość: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149865
Numer CAS: 10025-70-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-971-6
Klasyfikacja Merck : 13,08920
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2058 g/l (40 °C)
Melting Point 61 °C
Molar Mass 266.62 g/mol
Bulk Density 1050 kg/m3
Boiling Point 100 °C
Density 1.95 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 25 °C)