Chlorek strontu heksahydrat, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12494.A3
12494.36
12494.A3EA
1270
PLN
12494.A3
12494.36
Chlorek strontu heksahydrat, tech.
Chlorek strontu heksahydrat
CAS No.: 10025-70-4
Molecular Formula: SrCl2.6H2O
Formula Weight: 266.62 (158.53anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.93
Refractive Index: 1.650
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,8840
MDL No.: MFCD00149865
Formuła:
SrCl₂·6H₂O MW: 266.62 g/mol Temp. Wrzenia: 100 Temp. topnienia: 61 Gęstość: 1.93 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149865 Numer CAS: 10025-70-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-971-6 Klasyfikacja Merck : 14,8840 |