Chlorek strontu heksahydrat ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.9965%
CAS No.: 10025-70-4
Molecular Formula: SrCl2.6H2O
Formula Weight: 266.62 (158.53anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.93
Refractive Index: 1.650
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Merck Reference: 14,8840
MDL No.: MFCD00149865
Formuła:
SrCl₂·6H₂O Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 61 °C Gęstość: 1,93 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149865 Numer CAS: 10025-70-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-971-6 Klasyfikacja Merck : 14,8840 |