Drukuj
Chlorek strontu heksahydrat 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
315081000 315085000
ACRO315081000EA 184 PLN
ACRO315081000 ACRO315085000
Chlorek strontu heksahydrat 99+% ACS
Chlorek strontu heksahydrat
Formuła: SrCl₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 115 °C
Gęstość: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149865
Numer CAS: 10025-70-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-971-6
Klasyfikacja Merck : 13,08920
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 99.0 to 103.0 %
pH 5.0 to 7.0 (5 % at 25°C)
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Barium (Ba) ≤500 ppm
Calcium (Ca) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %