Drukuj
chlorek magnezu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Magnesium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
63068-1KG 63068-250G
SIAL63068-1KGEA 1150 PLN
SIAL63068-1KG SIAL63068-250G
chlorek magnezu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
chlorek magnezu heksahydrat
Formuła: MgCl₂·6H₂O
MW: 203.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 1412
Temp. topnienia: 117
Gęstość: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149781
Numer CAS: 7791-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6
Klasyfikacja Merck : 13,05684