Drukuj
chlorek magnezu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
63064-1KG 63064-500G 63064-5KG
SIAL63064-1KGEA 1080 PLN
SIAL63064-1KG SIAL63064-500G SIAL63064-5KG
chlorek magnezu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
chlorek magnezu heksahydrat
Formuła: MgCl₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 1412 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 117 °C
Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149781
Numer CAS: 7791-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6
Klasyfikacja Merck : 13,05684