Drukuj
chlorek magnezu heksahydrat
Dostawca: Molekula
29218779-1KG 29218779-5KG
MOLE29218779-1KGEA 643 PLN
MOLE29218779-1KG MOLE29218779-5KG
chlorek magnezu heksahydrat
chlorek magnezu heksahydrat
Formuła: MgCl₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 1412 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 117 °C
Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149781
Numer CAS: 7791-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6
Klasyfikacja Merck : 13,05684