Drukuj
chlorek magnezu heksahydrat 99-101%, Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., E511 (max. 0,0001% Al), Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
13152-2.5KG 13152-1KG 13152-6X2.5KG
13152-2.5KGEA 518 PLN
13152-2.5KG 13152-1KG 13152-6X2.5KG
chlorek magnezu heksahydrat 99-101%, Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., E511 (max. 0,0001% Al), Fluka™
chlorek magnezu heksahydrat
Formuła: MgCl₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 1412 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 117 °C (Elimination of water of crystallisation)
Gęstość: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149781
Numer CAS: 7791-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6
Klasyfikacja Merck : 13,05684
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 101.0 %
Water (Karl Fischer) 51.0 - 55.0 %
Free acid (as HCl) Max. 0.02 %
Free alkali (as MgO) Max. 0.01 %
Acidity or alkalinity complying
Ammonium (NH₄) Max. 50 ppm
Aluminium (Al) Max. 1 ppm
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Barium (Ba) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 0.1 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Potassium (K) Max. 500 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 %
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Bromide (Br) Max. 500 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying