Drukuj
chlorek magnezu heksahydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
0162.0250EA 200 PLN
0162.0250 0162.1000
chlorek magnezu heksahydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
chlorek magnezu heksahydrat
Formuła: MgCl₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 1412 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 117 °C
Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149781
Numer CAS: 7791-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6
Klasyfikacja Merck : 13,05684
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Specifications
Assay 99.0 - 102.0 %
Ammonium (NH4) max. 0.002 %
Barium (Ba) max. 0.005 %
Calcium (Ca) max. 0.01 %
Potassium (K) max. 0.005 %
Sodium (Na) max. 0.005 %
Strontium (Sr) max. 0.005 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Nitrate (NO3) max. 0.001 %
Sulfate (SO4) max. 0.002 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 5
Manganese (Mn) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 5
Phosphate (PO4) max. 5