Drukuj
chlorek magnezu heksahydrat 99-102% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
0288-1KGEA 731 PLN
0288-1KG 0288-100G 0288-500G
chlorek magnezu heksahydrat 99-102% ACS
chlorek magnezu heksahydrat
Formuła: MgCl₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 1412 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 117 °C
Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149781
Numer CAS: 7791-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6
Klasyfikacja Merck : 13,05684
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Ammonium <0.002%
Barium ≤0.005%
Calcium ≤0.01%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Manganese ≤0.0005%
Nitrate ≤0.001%
Phosphate ≤0.0005%
Potassium ≤0.005%
Purity 99 – 102%
Sodium ≤0.005%
Strontium ≤0.005%
Sulphate ≤0.002%