Chlorek wapnia heksahydrat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
22311.297EA
525
PLN
22311.297
22311.366
Chlorek wapnia heksahydrat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Chlorek wapnia heksahydrat
Formuła:
CaCl₂·6H₂O Gęstość: 1,71 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00149616 Numer CAS: 7774-34-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8 Klasyfikacja Merck : 13,01660 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 97 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.05 % |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |