Calcium chloride hydrate ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10680.04
10680.09
10680.18
10680.30
10680.04EA
401
PLN
10680.04
10680.09
10680.18
10680.30
Calcium chloride hydrate ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Calcium chloride hydrate
Purity: 99.9965%
CAS No.: 7774-34-7
Molecular Formula: CaCl2.xH2O (x≈4-6)
Formula Weight: 110.99(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.71
Merck Reference: 14,1659
MDL No.: MFCD00149616
Formuła:
CaCl₂·H₂O Gęstość: 1,71 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149613 Numer CAS: 22691-02-7 Numer WE (dawny EINECS): 607-129-7 Klasyfikacja Merck : 14,1659 |