Drukuj
Chlorek wapnia heksahydrat 97+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
389250010 389250025
ACRO389250010EA 186 PLN
ACRO389250010 ACRO389250025
Chlorek wapnia heksahydrat 97+%, extra pure
Chlorek wapnia heksahydrat
Formuła: CaCl₂·6H₂O
Temp. topnienia: 30 °C
Gęstość: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149616
Numer CAS: 7774-34-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
Klasyfikacja Merck : 13,01660
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless Chunks
Titration Complexometric 97.0 to 103.0 %
Alkalinity ≤0.03 % (as Ca(OH)2)
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Acidity (HCl) ≤0.025 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)