Drukuj
Chlorek wapnia dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
21102-1KG-F 21102-25KG-F
SIAL21102-1KG-FEA 298 PLN
SIAL21102-1KG-F SIAL21102-25KG-F
Chlorek wapnia dihydrat, Sigma-Aldrich®
Chlorek wapnia dihydrat
Formuła: CaCl₂·2H₂O
Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 176 °C
Gęstość: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149613
Numer CAS: 10035-04-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
Klasyfikacja Merck : 13,01660