Drukuj
Chlorek wapnia dihydrat 99,0-102,0, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
MQ300
1.02382.0500 1.02382.1000 1.02382.5000 1.02382.9025 1.02382.0250
1.02382.0500EA 171 PLN
1.02382.0500 1.02382.1000 1.02382.5000 1.02382.9025 1.02382.0250
Chlorek wapnia dihydrat 99,0-102,0, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Chlorek wapnia dihydrat
Certyfikaty: Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Formuła: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600
Temp. topnienia: 176
Gęstość: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149613
Numer CAS: 10035-04-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
Klasyfikacja Merck : 13,01660
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (complexometric) 99.0 - 102.0 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Insoluble matter ≤ 0.01 %
Acidity or alkalinity passes test
pH-value (5 %; water, 25 °C) 4.5 - 8.5
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0001 %
Ba (Barium) passes test
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0003 %
K (Potassium) ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.005 %
Na (Sodium) ≤ 0.01 %
NH₄ (Ammonium) ≤ 0.005 %
Sr (Strontium) ≤ 0.05 %
Magnesium and alkali metals ≤ 0.5 %
Oxidizing substances (as NO₃) ≤ 0.003 %