Chlorek wapnia dihydrat 99.0-105.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
33296.36
33296.A3
33296.36EA
356
PLN
33296.36
33296.A3
Chlorek wapnia dihydrat 99.0-105.0% ACS
Chlorek wapnia dihydrat
Purity: 99.0-105.0%
CAS No.: 10035-04-8
Molecular Formula: CaCl2.2H2O
Formula Weight: 147.02 (110.99anhy)
Physical Form: Powder
Density: 0.835
Merck Reference: 14,1659
MDL No.: MFCD00149613
Formuła:
CaCl₂·2H₂O Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 176 °C Gęstość: 0,835 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149613 Numer CAS: 10035-04-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8 Klasyfikacja Merck : 14,1659 |