Drukuj
Chlorek wapnia dihydrat 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
423520250 423525000 423520025
ACRO423520250EA 122 PLN
ACRO423520250 ACRO423525000 ACRO423520025
Chlorek wapnia dihydrat 99+% ACS
Chlorek wapnia dihydrat
Formuła: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600
Temp. topnienia: 175 °C
Gęstość: 0.83 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149613
Numer CAS: 10035-04-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
Klasyfikacja Merck : 13,01660
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 99.0 to 105.0 %
pH 4.5 to 8.5 (5 % at 25°C)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.003 %