Drukuj
Chlorek wapnia dihydrat 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
207780010 207780025 207780100
ACRO207780010EA 263 PLN
ACRO207780010 ACRO207780025 ACRO207780100
Chlorek wapnia dihydrat 99+% for analysis
Chlorek wapnia dihydrat
Formuła: CaCl₂·2H₂O
Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 175 °C
Gęstość: 0,83 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149613
Numer CAS: 10035-04-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
Klasyfikacja Merck : 13,01660
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 4.5 to 6.5 (5 % at 20°C)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm