Drukuj
Chlorek wapnia dihydrat 77 - 80% 77-80, flake, extra_pure Drying
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
123350025 123350100
ACRO123350025EA 884 PLN
ACRO123350025 ACRO123350100
Chlorek wapnia dihydrat 77 - 80% 77-80, flake, extra_pure Drying
Chlorek wapnia dihydrat
Formuła: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600
Temp. topnienia: 175 °C
Gęstość: 0.83 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149613
Numer CAS: 10035-04-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
Klasyfikacja Merck : 13,01660
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light grey Flakes
Titration Complexometric 77 to 80 % (CaCl2)
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥96.0 %