Chlorek baru dihydrat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Barium dichloride
21716.266EA
247
PLN
21716.266
21716.290
21716.368
Chlorek baru dihydrat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Chlorek baru dihydrat
Formuła:
BaCl₂·2H₂O MW: 244.27 g/mol Temp. Wrzenia: 1560 Temp. topnienia: 960 Gęstość: 3.86 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149154 Numer CAS: 10326-27-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1 Jednostka: 1564 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,00971 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99.0 % |
pH (25°C; 5 %) | 5.2 - 8.2 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Loss on drying (150°C) | 14.0 - 16.0 % |
Total N (Nitrogen) | Max. 20 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
K (Potassium) | Max. 50 ppm |
Na (Sodium) | Max. 50 ppm |
Pb (Lead) | Max. 10 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0.05 % |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |