Chlorek baru dihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
21715.263EA
196
PLN
21715.263
21715.296
Chlorek baru dihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Chlorek baru dihydrat
Formuła:
BaCl₂·2H₂O Temp. Wrzenia: 1560 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 960 °C Gęstość: 3,86 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149154 Numer CAS: 10326-27-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1 Jednostka: 1564 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,00971 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Insolubility in water | Max. 0.05 % |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |