Chlorek baru dihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Barium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01719.0500
1.01719.1000
1.01719.5000
1.01719.9050
1.01719.0500EA
272
PLN
1.01719.0500
1.01719.1000
1.01719.5000
1.01719.9050
Chlorek baru dihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Chlorek baru dihydrat
Formuła:
BaCl₂·2H₂O MW: 244.27 g/mol Temp. Wrzenia: 1560 Temp. topnienia: 960 Gęstość: 3.86 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149154 Numer CAS: 10326-27-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1 Jednostka: 1564 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,00971 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 358 g/l (20 °C) (anhydrous substance) |
Melting Point | 963 °C (anhydrous substance) |
Molar Mass | 244.28 g/mol |
Bulk Density | 1200 - 1400 kg/m3 |
Boiling Point | 1560 °C (anhydrous substance) |
Density | 3.86 g/cm3 |
pH | 5.2 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |