Drukuj
Chlorek baru dihydrat, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01717.1000 1.01717.9050
1.01717.1000EA 335 PLN
1.01717.1000 1.01717.9050
Chlorek baru dihydrat, Supelco®
Chlorek baru dihydrat
Formuła: BaCl₂·2H₂O
Temp. Wrzenia: 1560 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 960 °C
Gęstość: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149154
Numer CAS: 10326-27-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1
Jednostka: 1564
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 14,00971