Drukuj
Chlorek baru dihydrat 99, Puriss. p.a. plus Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analytical reagent, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Barium dichloride
31125-100G 31125-1KG 31125-2.5KG 31125-4X5KG 31125-500G 31125-5KG 31125-6X1KG
31125-100GEA 366 PLN
31125-100G 31125-1KG 31125-2.5KG 31125-4X5KG 31125-500G 31125-5KG 31125-6X1KG
Chlorek baru dihydrat 99, Puriss. p.a. plus Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analytical reagent, Fluka™
Chlorek baru dihydrat
  • Exceeds standard ACS specifications with additional trace metals analysis
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formuła: BaCl₂·2H₂O
MW: 244.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 1.560 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 962 °C
Gęstość: 3.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149154
Numer CAS: 10326-27-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1
Jednostka: 1564
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,00971
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Loss on drying (150°C) 14.0 - 16.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 5.2 - 8.0
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 1 ppm
Potassium (K) Max. 0.0025 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Strontium (Sr) Max. 0.01 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
Oxidizing substances (as NO₃) Max. 0.005 %
Total N Max. 0.002 %