Chlorek baru dihydrat ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12310.36
12310.A3
12310.36EA
308
PLN
12310.36
12310.A3
Chlorek baru dihydrat ACS
Chlorek baru dihydrat
CAS No.: 10326-27-9
Molecular Formula: BaCl2.2H2O
Formula Weight: 244.28 (208.25anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.097
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,971
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00149154
Formuła:
BaCl₂·2H₂O Temp. Wrzenia: 1560 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 113 °C (-2H₂O) Gęstość: 3,097 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149154 Numer CAS: 10326-27-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1 Jednostka: 1564 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,971 |