Chlorek baru dihydrat 99,997 Metals basis, Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Barium dichloride
10646.14
10646.22
10646.36
10646.14EA
612
PLN
10646.14
10646.22
10646.36
Chlorek baru dihydrat 99,997 Metals basis, Puratronic®
Chlorek baru dihydrat
Purity: 99.997%
CAS No.: 10326-27-9
Molecular Formula: BaCl2.2H2O
Formula Weight: 244.28 (208.25anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.097
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 113° -2H2O
Merck Reference: 14,971
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00149154
Formuła:
BaCl₂·2H₂O MW: 244.27 g/mol Temp. Wrzenia: 1560 Temp. topnienia: 113 °C (-2H₂O) Gęstość: 3.097 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149154 Numer CAS: 10326-27-9 Numer WE (dawny EINECS): 600-412-6 Jednostka: 1564 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,971 |