Drukuj
Chlorek baru dihydrat 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Barium dichloride
423455000 423450025
ACRO423455000EA 232 PLN
ACRO423455000 ACRO423450025
Chlorek baru dihydrat 99+% ACS
Chlorek baru dihydrat
Formuła: BaCl₂·2H₂O
MW: 244.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 1560
Temp. topnienia: 962 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149154
Numer CAS: 10326-27-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1
Jednostka: 1564
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,00971
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
Loss on drying 14.0 % to 16.0 % (150°C)
pH 5.2 to 8.2 (5 % at 25.0°C)
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Potassium (K) ≤0.0025 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.005 %