Drukuj
Chlorek baru dihydrat 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
203130010 203135000 203130025
ACRO203130010EA 377 PLN
ACRO203130010 ACRO203135000 ACRO203130025
Chlorek baru dihydrat 99+% for analysis
Chlorek baru dihydrat
Formuła: BaCl₂·2H₂O
Temp. Wrzenia: 1560 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 962 °C
Gęstość: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149154
Numer CAS: 10326-27-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1
Jednostka: 1564
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 14,00971
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying 14.0 % to 16.0 % (150°C)
pH 5.2 to 8.2 (5 % at 25°C)
Calcium (Ca) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Potassium (K) ≤25 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm