Wolframian disodu dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
72069-100G
72069-25G
SIAL72069-100GEA
951
PLN
SIAL72069-100G
SIAL72069-25G
Wolframian disodu dihydrat, Sigma-Aldrich®
Wolframian disodu dihydrat
Formuła:
Na₂WO₄·2H₂O Temp. topnienia: 100 °C Gęstość: 3,23 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149190 Numer CAS: 10213-10-2 Numer WE (dawny EINECS): 236-743-4 Klasyfikacja Merck : 12,08847 |