Drukuj
Wolframian disodu dihydrat ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
28195.238EA 782 PLN
28195.238 28195.460
Wolframian disodu dihydrat ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Wolframian disodu dihydrat
This product is not suitable for the Colin reaction.
Formuła: Na₂WO₄·2H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149190
Numer CAS: 10213-10-2
Numer WE (dawny EINECS): 236-743-4
Klasyfikacja Merck : 12,08847
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm