Drukuj
Wolframian disodu dihydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06673.0250 1.06673.1000 1.06673.9025
1.06673.0250EA 550 PLN
1.06673.0250 1.06673.1000 1.06673.9025
Wolframian disodu dihydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Wolframian disodu dihydrat
Formuła: Na₂WO₄·2H₂O
MW: 329.85 g/mol
Temp. topnienia: 100
Gęstość: 3.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149190
Numer CAS: 10213-10-2
Numer WE (dawny EINECS): 236-743-4
Klasyfikacja Merck : 12,08847
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 730 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 329.86 g/mol
Bulk Density 1600 kg/m3
Density 3.23 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 11.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)