Drukuj
Wolframian disodu dihydrat, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06672.1000 1.06672.9025
1.06672.1000EA 1100 PLN
1.06672.1000 1.06672.9025
Wolframian disodu dihydrat, Supelco®
Wolframian disodu dihydrat
Formuła: Na₂WO₄·2H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149190
Numer CAS: 10213-10-2
Numer WE (dawny EINECS): 236-743-4
Klasyfikacja Merck : 12,08847