Drukuj
Wolframian disodu dihydrat ≥99%, Purum, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
14304-6X500G
14304-6X500GEA 5730 PLN
14304-6X500G
Wolframian disodu dihydrat ≥99%, Purum, Fluka™
Wolframian disodu dihydrat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: Na₂WO₄·2H₂O
MW: 329.85 g/mol
Temp. topnienia: 698 °C
Gęstość: 4.18 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149190
Numer CAS: 10213-10-2
Numer WE (dawny EINECS): 236-743-4
Klasyfikacja Merck : 12,08847
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Free alkali (as NaOH) Max. 0.1 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %