Wolframian disodu dihydrat 99.0-101.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
36489.22
36489.36
36489.22EA
583
PLN
36489.22
36489.36
Wolframian disodu dihydrat 99.0-101.0% ACS
Wolframian disodu dihydrat
Purity: 99.0-101.0%
CAS No.: 10213-10-2
Molecular Formula: Na2WO4.2H2O
Formula Weight: 329.86 (293.83anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.250
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -2H2O
Merck Reference: 14,8698
MDL No.: MFCD00149190
Formuła:
Na₂WO₄·2H₂O MW: 329.85 g/mol Temp. topnienia: 100 °C (-2H₂O) Gęstość: 3.250 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149190 Numer CAS: 10213-10-2 Numer WE (dawny EINECS): 236-743-4 Klasyfikacja Merck : 14,8698 |