Drukuj
Wolframian disodu dihydrat 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
424470050 424475000 424471000
ACRO424470050EA 152 PLN
ACRO424470050 ACRO424475000 ACRO424471000
Wolframian disodu dihydrat 99+% ACS
Wolframian disodu dihydrat
Formuła: Na₂WO₄·2H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149190
Numer CAS: 10213-10-2
Numer WE (dawny EINECS): 236-743-4
Klasyfikacja Merck : 12,08847
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes
Gravimetry 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Molybdenum (Mo) ≤10 ppm
Heavy metals & Fe (as Pb) ≤0.001 %
Titrable free base ≤0.02 meq/g
Insoluble matter ≤0.01 %