Drukuj
Wolframian disodu dihydrat 99+% do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
207621000 207625000 207620025 207620050
ACRO207621000EA 305 PLN
ACRO207621000 ACRO207625000 ACRO207620025 ACRO207620050
Wolframian disodu dihydrat 99+% do analizy
Wolframian disodu dihydrat
Formuła: Na₂WO₄·2H₂O
MW: 329.85 g/mol
Temp. topnienia: 100
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149190
Numer CAS: 10213-10-2
Numer WE (dawny EINECS): 236-743-4
Klasyfikacja Merck : 12,08847
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or flakes
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Molybdenum (Mo) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Free alkali (NaOH) ≤0.05 %