selenian sodu dekahydrat ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
14239.14
14239.22
14239.14EA
850
PLN
14239.14
14239.22
selenian sodu dekahydrat ≥99.9% (metals basis)
selenian sodu dekahydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 10102-23-5
Molecular Formula: Na2SeO4.10H2O
Formula Weight: 369.09 (188.94anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.600
Melting Point: 35° dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8671
UN No.: 2630
MDL No.: MFCD00149174
Formuła:
Na₂SeO₄·10H₂O MW: 369.09 g/mol Temp. topnienia: 35 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.600 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149174 Numer CAS: 10102-23-5 Numer WE (dawny EINECS): 236-501-8 Jednostka: 2630 ADR: 6.1 I Klasyfikacja Merck : 14,8671 |