Drukuj
Kwasny siarczan sodu hydrat ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium bisulphate monohydrate
28120.231EA 327 PLN
28120.231 28120.297
Kwasny siarczan sodu hydrat ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Kwasny siarczan sodu hydrat
Formuła: NaHSO₄·H₂O
MW: 138.08 g/mol
Temp. topnienia: 183
Gęstość: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149210
Numer CAS: 10034-88-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-665-7
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,08658
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm