Kwasny siarczan sodu hydrat, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
13799.36
13799.A1
13799.A7
13799.36EA
543
PLN
13799.36
13799.A1
13799.A7
Kwasny siarczan sodu hydrat, Reagent Grade
Kwasny siarczan sodu hydrat
CAS No.: 10034-88-5
Molecular Formula: NaHSO4.H2O
Formula Weight: 138.07 (120.06anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Melting Point: ca 183° dec.
Merck Reference: 14,8586
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149210
Formuła:
NaHSO₄·H₂O Gęstość: 2,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149210 Numer CAS: 10034-88-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-665-7 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,8586 |