Drukuj
Kwasny siarczan sodu hydrat 97%, kryształy, extra pure reagent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
419435000 419430025 419430100
ACRO419435000EA 252 PLN
ACRO419435000 ACRO419430025 ACRO419430100
Kwasny siarczan sodu hydrat 97%, kryształy, extra pure reagent
Kwasny siarczan sodu hydrat
Formuła: NaHSO₄·H₂O
Temp. topnienia: 58 °C
Gęstość: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149210
Numer CAS: 10034-88-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-665-7
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,08658
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Adhering crystals
Titration with NaOH ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm