Drukuj
Sodium sulfate decahydrate, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, extra pure suitable for use as excipient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06642.2500 1.06642.9025
1.06642.2500EA 0 PLN
1.06642.2500 1.06642.9025
Sodium sulfate decahydrate, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, extra pure suitable for use as excipient, SAFC®
Siarczan(VI) sodu dekahydrat
Formuła: Na₂SO₄·10H₂O
MW: 322.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 1429
Temp. topnienia: 32.4
Gęstość: 1.464 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149189
Numer CAS: 7727-73-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-820-9
Klasyfikacja Merck : 13,08755