Siarczan(VI) sodu dekahydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A15702.0B
A15702.0G
A15702.0I
A15702.0BEA
432
PLN
A15702.0B
A15702.0G
A15702.0I
Siarczan(VI) sodu dekahydrat ≥99%
Siarczan(VI) sodu dekahydrat
Purity: 99%
CAS No.: 7727-73-3
Molecular Formula: Na2SO4.10H2O
Formula Weight: 322.19 (142.04anhy)
Odour: Odourless
pH: 5.2-8.0
Melting Point: ca 32°
Merck Reference: 14,8680
MDL No.: MFCD00149189
Formuła:
Na₂SO₄·10H₂O MW: 322.2 g/mol Temp. Wrzenia: 1429 Temp. topnienia: ∼32 °C Gęstość: 1.460 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149189 Numer CAS: 7727-73-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-820-9 Klasyfikacja Merck : 13,08755 |