Drukuj
siarczan (VI) litu hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
62612-100G 62612-500G
SIAL62612-100GEA 490 PLN
SIAL62612-100G SIAL62612-500G
siarczan (VI) litu hydrat, Sigma-Aldrich®
siarczan (VI) litu hydrat
Formuła: Li₂SO₄·H₂O
Temp. topnienia: 120 °C
Gęstość: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149766
Numer CAS: 10102-25-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-820-4