Drukuj
siarczan (VI) litu hydrat, (dried basis) ≥99.0% (dried basis, T), Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
62609-100G 62609-500G
62609-100GEA 246 PLN
62609-100G 62609-500G
siarczan (VI) litu hydrat, (dried basis) ≥99.0% (dried basis, T), Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
siarczan (VI) litu hydrat
Formuła: Li₂SO₄·H₂O
MW: 127.96 g/mol
Temp. topnienia: 120
Gęstość: 2.060 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149766
Numer CAS: 10102-25-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-820-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (excluding dried substance) 99.0 - 101.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Loss on drying (150°C) 13.0 - 15.0 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 20 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 10 ppm