siarczan (VI) litu hydrat 99,0 ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
36216.36
36216.A3
36216.22
36216.36EA
1550
PLN
36216.36
36216.A3
36216.22
siarczan (VI) litu hydrat 99,0 ACS
siarczan (VI) litu hydrat
Purity: 99.0% min
CAS No.: 10102-25-7
Molecular Formula: Li2SO4.H2O
Formula Weight: 127.96 (109.94anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.06
Melting Point: 130° -H2O
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,5541
MDL No.: MFCD00149766
Formuła:
Li₂SO₄·H₂O MW: 127.96 g/mol Temp. topnienia: 130 °C (-H₂O) Gęstość: 2.06 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149766 Numer CAS: 10102-25-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-820-4 Klasyfikacja Merck : 14,5541 |