tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
27910.291EA
459
PLN
27910.291
27910.260
27910.460
tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS reagent analityczny
tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat
Formuła:
Na₂S₂O₃.5H₂O Temp. topnienia: 48 °C Gęstość: 1,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149186 Numer CAS: 10102-17-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5 Klasyfikacja Merck : 12,08844 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 99.5 - 100.5 % |
pH (25°C; 5 %) | 6.0 - 8.4 |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 80 ppm |
S (Sulphide) | Max. 1 ppm |
SO4 + SO3 (as SO4) | Max. 0.1 % |
Ca (Calcium) | Max. 20 ppm |
Cu (Copper) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
K (Potassium) | Max. 50 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 10 ppm |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |