Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat 99-101%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
13479-5KG 13479-500G 13479-2.5KG 13479-4X2.5KG
13479-5KGEA 888 PLN
13479-5KG 13479-500G 13479-2.5KG HONC13479-4X2.5KG
tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat 99-101%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat
Formuła: Na₂S₂O₃.5H₂O
Temp. Wrzenia: Decomposes on heating,
Gęstość: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Room Temperature
Numer MDL: MFCD00149186
Numer CAS: 10102-17-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Klasyfikacja Merck : 12,08844
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity complying
Assay 99.0 - 101.0 %
Assay (calculated on the anhydrous basis) 99.0 - 100.5 %
Loss on drying (vacuum, 16 h) 32.0 - 37.0 %
pH (10 %, 20°C) 6.0 - 9.0
Arsenic (As) Max. 0.0003 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate and sulfite (as SO₄) Max. 0.2 %
Sulfide (S) complying
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying