Drukuj
Kwas chlorowodorowy 5.0 N, Biotech Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Filtered through a 0.2 µm filter.
0319-07EA 0 PLN
0319-07 0319-22
Kwas chlorowodorowy 5.0 N, Biotech Reagent, J.T.Baker®
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Temp. topnienia: 48 °C
Gęstość: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Jednostka: 1789
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,08844
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
GMP Manufactured Product Passes test
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging 4.98 - 5.02
Appearance (Clear, colorless liquid) Passes Test
Normality, eq/L 4.98 - 5.02
Sulfate (SO₄) ≤1 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Ammonium (NH₄) ≤3 ppm
Made from U.S.P. Purified Water and Hydrochloric Acid, N.F.
(Multi-Compendial) which meets BP,Ph.Eur.and JP Chemical
Specifications.No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in
the manufacturing or purification of the product. Filtered through a 0.2
micron filter.