Sodium thiophosphate hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
56146.06
56146.14
56146.06EA
657
PLN
56146.06
56146.14
Sodium thiophosphate hydrate
Sodium thiophosphate hydrate
CAS No.: 10489-48-2
Molecular Formula: Na3PO3S.xH2O
Formula Weight: 179.93(anhy)
Physical Form: Crystalline aggregates
Appearance: White to green
Melting Point: 53-58°
MDL No.: MFCD00041513
Formuła:
H₂Na₃O₄PS MW: 198.015 g/mol Temp. topnienia: 53…58 °C Gęstość: 1.67 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041513 Numer CAS: 10489-48-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5 |