Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat 99.5+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
424460010 424460051
ACRO424460010EA 287 PLN
ACRO424460010 ACRO424460051
tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat 99.5+% ACS
tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat
Formuła: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248.19 g/mol
Temp. topnienia: 48.5 °C
Gęstość: 1.72 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149186
Numer CAS: 10102-17-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Klasyfikacja Merck : 12,08844
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Titration Iodimetric 99.5 to 101.0 %
pH 6.0 to 8.4 (5 % solution at 25.0°C)
Sulfide (S) Passes test (limit about 1 ppm)
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %